Learn More
(2-Clorofenil)difenilmetano, TRC
Código de producto. 30359295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359295 1 g 1 g
30358650 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3778951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56153-60-7
Fórmula molecular C19 H15 Cl
Peso molecular (g/mol) 278.78
Sinónimo (2-Chlorophenyl)diphenylmethane, 1-Chloro-2-(diphenylmethyl)benzene
Nombre IUPAC 1-benzhidril-2-clorobenceno
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)diphenylmethane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0862