accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 56041-57-7

IUPAC Nombre: 1-(2,3-dichlorophenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(2,3-dichlorophenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 189.04
Fórmula molecular: C8H6Cl2O
InChi Key: KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)