Learn More
1-(2,3-Dichlorophenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10019521
Cambiar vista
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Código de producto.
10019521 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Código de producto. 10019521 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00325DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2, 3-Dichlorophenyl)ethan-1-one
CAS 56041-57-7
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.293g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Amber Glass Bottle
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Fórmula lineal Cl2 C6 H3 C (O) C H3
Número MDL MFCD00052988
Cantidad 1g
Sinónimo 1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
Clave InChI KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Nombre IUPAC 1-(2,3-dichlorophenyl)ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 189.04
PubChem CID 91986
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%