Learn More
2',3'-Dicloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430543 5 g 5 g
11420543 1 g 1 g
11440543 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12667.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 56041-57-7 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56041-57-7
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00052988
Clave InChI KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
PubChem CID 91986
Nombre IUPAC 1-(2,3-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dichloroacetophenone
Densidad 1.293
Punto de ebullición 106°C to 108°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 5 g
Beilstein 2438815
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 98%