Learn More
1-(2,3-Diclorofenil)etanona, TRC
Código de producto. 30336953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336953 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30336953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB419383100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Fórmula molecular C8H6OCl2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2',3'-Dichloroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1-(2,3-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 189.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9796