CAS RN 560083-42-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
AC260584, MedChemExpress
MedChemExpress AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.