Learn More
AC260584, MedChemExpress
Código de producto. 16482948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482948 10 mg 10 miligramos
16424276 100 mg 100 miligramos
16409526 50 mg 50 miligramos
16405697 5 mg 5 miligramos
16400639 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100336
MedChemExpress AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
AC260584 is an M1 muscarinic receptor allosteric agonist with a pEC50 of 7.6.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AC260584
CAS 560083-42-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H29FN2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.49 mM)
SMILES O=C1COC2=CC(F)=CC=C2N1CCCN3CCC(CCCC)CC3
Peso molecular (g/mol) 348.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.45
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation