accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO(R)OOCH3(S)H3C(S)(S)O(S)H3C(R)F(S)OH(S)H3C

CAS RN 5593-20-4

IUPAC Nombre: 2-[(1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1-(propanoyloxy)-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl propanoate
Sinónimos: betamethasone dipropionate
Peso molecular (g/mol): 504.6
Fórmula molecular: C28H37FO7
InChi Key: CIWBQSYVNNPZIQ-XYWKZLDCSA-N
SMILES: CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados