Learn More
Betamethasone dipropionate, MedChemExpress
Código de producto. 16451359
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
16451359 1 g 1 g
16439855 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 16451359
Marca: Medchem Express HY13571
MedChemExpress Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.
Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Betamethasone dipropionate
CAS 5593-20-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37FO7
Cantidad 1 g
Sinónimo Betamethasone 17,21-dipropionate
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (218.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 504.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.59
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation