Learn More
Dipropionato de betametasona, Mikromol™
Descripción
Dipropionato de betametasona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betamethasone-17,21-dipropionate |
| CAS | 5593-20-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Betamethasone-17,21-dipropionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H37 F O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Betamethasone Dipropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] propanoato |
| Mostrar más |