CAS RN 55819-71-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
DL-Serina Hidrazida Hidrocloruro, TRC
CAS: 55819-71-1 Fórmula molecular: C3 H9 N3 O2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 155.58 Sinónimo: Serine, hydrazide, monohydrochloride (9CI),DL-Serine, hydrazide, monohydrochloride,DL-Serine hydrazide hydrochloride Nombre IUPAC: 2-amino-3-hidroxipropanohidrazida; Cloruro SMILES: Cl.NNC(=O)C(N)CO
2
Clorhidrato de (2RS)-2-amino-3-hidroxipropanohidrazida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.