Learn More
Clorhidrato de (2RS)-2-amino-3-hidroxipropanohidrazida, Mikromol™
Description
Clorhidrato de (2RS)-2-amino-3-hidroxipropanohidrazida
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride |
| CAS | 55819-71-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H9 N3 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Serine, hydrazide, monohydrochloride (9CI), DL-Serine, hydrazide, monohydrochloride, DL-Serine hydrazide hydrochloride, Benserazide Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Benserazide Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9N3O2.ClH/c4-2(1-7)3(8)6-5;/h2,7H,1,4-5H2,(H,6,8);1H |
| SMILES | Cl.NNC(=O)C(N)CO |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-3-hidroxipropanohidrazida |
| Show More |