Learn More
DL-Serina Hidrazida Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17943035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943035 5 g 5 g
17940505 25 g 25 g
17931225 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2710155G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55819-71-1
Fórmula molecular C3 H9 N3 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 155.58
Sinónimo Serine, hydrazide, monohydrochloride (9CI), DL-Serine, hydrazide, monohydrochloride, DL-Serine hydrazide hydrochloride
Nombre IUPAC 2-amino-3-hidroxipropanohidrazida; Cloruro
SMILES Cl.NNC(=O)C(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N3O2.ClH/c4-2(1-7)3(8)6-5;/h2,7H,1,4-5H2,(H,6,8);1H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0462