accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3NOOOO

CAS RN 5578-73-4

IUPAC Nombre: 24-methyl-5,7,18,20-tetraoxa-24-azahexacyclo[11.11.0.0²,¹⁰.0⁴,⁸.0¹⁴,²².0¹⁷,²¹]tetracosa-1(13),2,4(8),9,11,14,16,21,23-nonaen-24-ium chloride
Sinónimos: sanguinarine chloride
Peso molecular (g/mol): 367.79
Fórmula molecular: C20H14ClNO4
InChi Key: GIZKAXHWLRYMLE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].C[N+]1=CC2=C3OCOC3=CC=C2C2=C1C1=CC3=C(OCO3)C=C1C=C2
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados