Learn More
Sanguinarine chloride, MedChemExpress
Descripción
Sanguinarine (Sanguinarin) chloride, a benzophenanthridine alkaloid derived from the root of Sanguinaria Canadensis, can stimulate apoptosis via activating the production of reactive oxygen species (ROS). Sanguinarine-induced apoptosis is associated with the activation of JNK and NF-κB.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sanguinarine chloride |
| CAS | 5578-73-4 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H14ClNO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Sanguinarin chlorideSanguinarium chloridePseudochelerythrine chloride |
| Información de solubilidad | H2O : 6 mg/mL (16.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (13.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1=CC2=C3C(OCO3)=CC=C2C(C=CC4=C5)=C1C4=CC6=C5OCO6.[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 367.78 |
| Mostrar más |