Learn More
Cloruro de Sanguinario, TRC
Código de producto. 30007873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007873 10 mg 10 miligramos
30004483 50 mg 50 miligramos
30005083 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS11250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5578-73-4
Fórmula molecular C20 H14 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 367.78
Sinónimo [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridinium, 13-methyl-, chloride (9CI), Sanguinarine, chloride (6CI, 8CI), 13-Methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridinium chloride, Sanguinarine hydrochloride, Sanguinarium chloride
SMILES [Cl-].C[n+]1cc2c3OCOc3ccc2c4ccc5cc6OCOc6cc5c14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sanguinarine chloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0611