Especificaciones
| Color | Amarillo claro a naranja oscuro |
| Descripción | Cloruro de sanguinarina |
| CAS | 5578-73-4 |
| Fórmula molecular | C20 H14 Cl N O4 |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Thermo Scientific |
| Cantidad | 250 mg |