accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3COOH3CHNNOOOONCH3CH3

CAS RN 54527-84-3

IUPAC Nombre: hydrogen 3-{2-[benzyl(methyl)amino]ethyl} 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate chloride
Sinónimos: hydrogen nicardipine chloride
Peso molecular (g/mol): 515.99
Fórmula molecular: C26H30ClN3O6
InChi Key: AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCN(C)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (8)
  • (2)
Cantidad 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)