Learn More
Clorhidrato de nicardipina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de nicardipina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicardipine Hydrochloride |
| CAS | 54527-84-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicardipine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C26 H29 N3 O6 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Nicardipine Hydrochloride, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-[2-(N-benzyl-N-methylamino)]-ethyl ester 5-methyl ester hydrochloride, Barizin, Bionicard, Cardene, Cardene (pharmaceutical), Cardepine, Dacarel, Lecibral, Lescodil, Loxen, Nerdipina, Nicant, Nicapress, Nicardal, Nicardipine hydrochloride, Nicarpin, Nicodel, Nimicor, Perdipina, Perdipine, RS 69216, RS 69216XX07-0, Ranvil, Ridene, Rycarden, Rydene, Vasodin, Vasonase, YC 93 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3)C |
| Nombre IUPAC | 5-O-[2-[bencil(metil)amino]etil] 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato; hidrocloruro |
| Mostrar más |