Learn More
Nicardipine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16487947 5 g 5 g
16441269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12515A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Nicardipine hydrochloride (YC-93) is a calcium channel blocker with an IC50 of 1 μM for blocking cardiac calcium channels. Nicardipine hydrochloride acts as an agent for chronic stable angina and for controlling blood pressure.
Nicardipine hydrochloride (YC-93) is a calcium channel blocker with an IC50 of 1 μM for blocking cardiac calcium channels. Nicardipine hydrochloride acts as an agent for chronic stable angina and for controlling blood pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicardipine hydrochloride
CAS 54527-84-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30ClN3O6
Cantidad 5 g
Sinónimo YC-93
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (67.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 515.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.99
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation