Learn More
Nicardipine hydrochloride, 98%
Código de producto. 15463879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463879 5 g 5 g
15453879 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61269.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
L-type calcium channel blocker | CAS: 54527-84-3 | C26H30ClN3O6 | 515.991 g/mol
L-type calcium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54527-84-3
Fórmula molecular C26H30ClN3O6
Peso molecular (g/mol) 515.991
Número MDL MFCD00057327
Clave InChI AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
PubChem CID 41114
Nombre IUPAC 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicardipine hydrochloride
Color Yellow
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,6495
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder