accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHCH2OHO

CAS RN 5429-56-1

IUPAC Nombre: 2-acetamidoprop-2-enoic acid
Sinónimos: 2-acetamidoprop-2-enoic acid
Peso molecular (g/mol): 129.12
Fórmula molecular: C5H7NO3
InChi Key: UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC(=C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)