Learn More
Ácido 2-acetamidoacrílico, 97+%
Código de producto. 11361367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361367 25 g 25 g
11341367 1 g 1 g
11351367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11361367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01649.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5429-56-1 | C5H7NO3 | 129,115 g/mol
El ácido 2-acetamidoacrílico se utiliza como antioxidante y también como monómero.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido 2-acetamidoacrílico se utiliza como antioxidante y monómero.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5429-56-1
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.115
Número MDL MFCD00004257
Clave InChI UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetamidoacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-acetylamino, acrylic acid, 2-acetamido, 2-acetamidoacrylicacid, acetyldehydroalanine, n-acetyldehydroalanine, 2-acetylamino acrylic acid, .alpha.-acetamidoacrylic acid, 2-acetylamino-2-propenoic acid, 2-acetylamino prop-2-enoic acid
PubChem CID 79482
Nombre IUPAC ácido 2-acetamidoprop-2-enoico
SMILES CC(=O)NC(=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamidoacrylic acid
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1812032
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación