Learn More
Ácido 2-acetamidoacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetamidoacrylic Acid |
| CAS | 5429-56-1 |
| Fórmula molecular | C5H7NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid, 2-(Acetylamino)acrylic Acid, Acetyldehydroalanine, N-Acetyl-alpha-aminoacrylic Acid, NSC 14171 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)NC(=C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-acetamidoprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |