accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HOOOHO

CAS RN 542-32-5

IUPAC Nombre: 2-aminohexanedioic acid
Sinónimos: aminoadipic acid Aad
Peso molecular (g/mol): 161.16
Fórmula molecular: C6H11NO4
InChi Key: OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)