Learn More
rac alfa-aminoadípico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac a-Aminoadipic Acid |
| CAS | 542-32-5 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O4 |
| Sinónimo | Hexanedioic acid, 2-amino- (8CI, 9CI, ACI), 2-Aminohexanedioic acid (ACI), (±)-2-Aminoadipic acid, (±)-α-Aminoadipic acid, 2-Aminoadipate, 2-Aminoadipic acid, DL-2-Aminoadipic acid, DL-2-Aminohexanedioic acid, DL-α-Aminoadipic acid, NSC 46994, α-Aminoadipic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | NC(CCCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-aminohexanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0688 |
| Mostrar más |