Learn More
Aminoadipic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16441199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16441199 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16441199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113328
MedChemExpress Aminoadipic acid is an intermediate in the metabolism of lysine and saccharopine.
Aminoadipic acid is an intermediate in the metabolism of lysine and saccharopine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoadipic acid
Forma física Powder
CAS 542-32-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11NO4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (31.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (12.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N)CCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95.0%