accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrN

CAS RN 5414-21-1

IUPAC Nombre: 5-bromopentanenitrile
Sinónimos: 5-bromopentanenitrile
Peso molecular (g/mol): 162.03
Fórmula molecular: C5H8BrN
InChi Key: NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCCCCC#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)