Learn More
5-bromovaleronitrilo, TRC
Código de producto. 30333216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333216 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30333216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB699498250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromovaleronitrile
CAS 5414-21-1
Fórmula molecular C5H8BrN
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES BrCCCCC#N
Nombre IUPAC 5-bromopentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 162.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.984