Learn More
5-Bromovaleronitrilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376726 25 g 25 g
11366726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03952.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5414-21-1 | C5H8BrN | 162.03 g/mol
5-Bromovaleronitrile is used to produce 5-Bromo-pentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromovaleronitrilo se utiliza para producir ácido 5-bromo-pentanoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (4,1 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5414-21-1
Fórmula molecular C5H8BrN
Peso molecular (g/mol) 162.03
Número MDL MFCD00001976
Clave InChI NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromovaleronitrile, pentanenitrile, 5-bromo, 5bromovaleronitrile, snxhflqiuzjp@, 5-bromopentanonitrile, 4-bromobutyl cyanide, 5-bromo-valeronitrile, 5-bromo-pentanenitrile, 5-bromopentane nitrile, 1-bromo-4-cyanobutane
PubChem CID 79435
Nombre IUPAC 5-bromopentanonitrilo
SMILES C(CCBr)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromovaleronitrile
Densidad 1.388
Punto de ebullición 110°C to 111°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4785
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 1742080
Información de solubilidad Slightly soluble in water (4.1g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.04
Porcentaje de pureza ≥98%