Learn More
5-bromovaleronitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromovaleronitrile |
| CAS | 5414-21-1 |
| Fórmula molecular | C5H8BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Bromopentanenitrile, 1-Bromo-4-cyanobutane, 1-Cyano-4-bromobutane, 4-Cyanobutyl bromide, 5-Bromovaleronitrile, NSC 8032, delta-Bromovaleronitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| SMILES | BrCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 5-bromopentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.984 |