CAS RN 54024-21-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
13Beta-Etil-11-metilenón-4-en-17-ona, TRC
CAS: 54024-21-4 Fórmula molecular: C20 H28 O Peso molecular (g/mol): 284.44 Sinónimo: 13-Ethyl-11-methylene-gon-4-en-17-one,(+)-13β-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one,13β-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one,Desogestrel Imp. C (EP) Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,13S,14S)-13-etil-11-metilideno-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-one SMILES: CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
2
13-etil-11-metilidenegon-4-en-17-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.