Learn More
13-etil-11-metilidenegon-4-en-17-ona, Mikromol™
Descripción
13-etil-11-metilidenegon-4-en-17-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one |
| CAS | 54024-21-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 13-beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H28 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Desogestrel Imp. C (EP), Desogestrel USP Related Compound D, Desogestrel USP RC D, 13-Ethyl-11-methylene-gon-4-en-17-one, (+)-13beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, 13beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, Desogestrel Related Compound D, Desogestrel Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-3-20-12-13(2)19-15-7-5-4-6-14(15)8-9-16(19)17(20)10-11-18(20)21/h6,15-17,19H,2-5,7-12H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S)-13-etil-11-metilideno-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Mostrar más |