Learn More
13Beta-Etil-11-metilenón-4-en-17-ona, TRC
Código de producto. 30370175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370175 500 mg
30369607 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925095500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54024-21-4
Fórmula molecular C20 H28 O
Peso molecular (g/mol) 284.44
Sinónimo 13-Ethyl-11-methylene-gon-4-en-17-one, (+)-13β-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, 13β-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one, Desogestrel Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S)-13-etil-11-metilideno-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-one
SMILES CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-beta-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O/c1-3-20-12-13(2)19-15-7-5-4-6-14(15)8-9-16(19)17(20)10-11-18(20)21/h6,15-17,19H,2-5,7-12H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.214