accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOO

CAS RN 5398-77-6

IUPAC Nombre: 4-methanesulfonylbenzaldehyde
Sinónimos: 4-methanesulfonylbenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 184.21
Fórmula molecular: C8H8O3S
InChi Key: PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados