Learn More
4-(metilsulfonil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| CAS | 5398-77-6 |
| Fórmula molecular | C8H8O3S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Formylphenyl Methyl Sulfone, 4-Methanesulfonylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl Sulfone, NSC 3011, p-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilsulfonilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 184.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0194 |