Learn More
4-Metilsulfonilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517382 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10517382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    97.65€ / 2.5 g
    Ahorro 11.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Nombre de nota 95%
CAS 5398-77-6
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155°C to 161°C
Color De beige amarillento a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O3S
Número MDL MFCD00216485
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-methylsulfonyl benzaldehyde, 4-methylsulphonyl benzaldehyde, 4-methanesulfonylbenzaldehyde, 4-methanesulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulphonylbenzaldehyde, p-methylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylsulfonyl, pubchem8151
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=O
Nombre IUPAC 4-metilsulfonilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 184.22
PubChem CID 220376
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2