CAS RN 537034-15-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(2-aminofenil)-N'-fenilheptanodiamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
NKL 22, MedChemExpress
MedChemExpress NKL 22 (compound 4b) is a potent and selective inhibitor of histone deacetylases (HDAC), with an IC50 of 199 and 69 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. NKL 22 exhibits selectivity over HDAC2/4/5/7/8 (IC50≥1.59 μM). NKL 22 ameliorates the disease phenotype and transcriptional abnormalities in Huntington's disease transgenic mice.