Learn More
N-(2-aminofenil)-N'-fenilheptanodiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Aminophenyl)-N'-phenylheptanediamide |
| CAS | 537034-15-4 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O2/c20-16-11-7-8-12-17(16)22-19(24)14-6-2-5-13-18(23)21-15-9-3-1-4-10-15/h1,3-4,7-12H,2,5-6,13-14,20H2,(H,21,23)(H,22,24) |
| SMILES | Nc1ccccc1NC(=O)CCCCCC(=O)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N'-(2-aminofenil)-N-fenilheptanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 325.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.179 |