accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HONOONOO

CAS RN 534-52-1

IUPAC Nombre: 2-methyl-4,6-dinitrophenol
Sinónimos: dinitro DNOC detal lipan dnoc (iso) antinonnin
Peso molecular (g/mol): 198.13
Fórmula molecular: C7H6N2O5
InChi Key: ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC(=C1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados