Learn More
Mezcla de SVOC 1001 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 534-52-1, 92-67-1, 120-12-7, 84-74-2, 206-44-0, 118-74-1 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Dichloromethane |