Learn More
4,6-dinitro-2-metilfenol, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12949204 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12949204 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949204
Marca: SPEX Certiprep S1700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
4,6-dinitro-2-metilfenol534-52-11000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dinitro-2-methylphenol
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 534-52-1, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H6N2O5
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-4,6-dinitrofenol
Solvent or Matrix MeCl
Peso molecular (g/mol) 198.134
PubChem CID 10800
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:39349
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio