Learn More
DNOC 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315316 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315316 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13050000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
CAS 534-52-1
Nombres de analitos o componentes 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 N2 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro-, o-Cresol, 4,6-dinitro- (8CI), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-methylphenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, 6-Methyl-2,4-dinitrophenol, Arborol, DNOC, Degrassan, Dekrysil, Detal, Dillex, Dinitro, Dinitro-o-cresol, Dinitrocresol, Dinitrodendtroxal, Dinitrol, Dinoc, Dinurania, Ditrosol, Effusan, Effusan 3436, Elgetol, Elgetol 30, Elipol, Extrar, Flavin-Sandoz, Hedolit, Hedolite, K III, K IV, Kreozan, Krezotol 50, Lipan, NSC 2082, Neudorff DN 50, Nitrofan, Prokarbol, Rafex, Rafex 35, Raphatox, Sandolin, Sandolin A, Selinon, Sinox, Winterwash
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
SMILES Cc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-4,6-dinitrofenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 198.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0277 g/mol