accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHNONHH2N

CAS RN 5294-61-1

IUPAC Nombre: 4-{[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}piperazine-1,4-diium
Sinónimos: 4-{[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}piperazine-1,4-diium
Peso molecular (g/mol): 249.36
Fórmula molecular: C14H23N3O
InChi Key: NJKRFQIWDJSYOK-UHFFFAOYSA-P
SMILES: CC1=CC=CC(C)=C1NC(=O)C[NH+]1CC[NH2+]CC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados