Learn More
N-(2,6-dimetilfenil)-2-(piperazin-1-il)acetamida, Mikromol™
Descripción
N-(2,6-dimetilfenil)-2-(piperazin-1-il)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide |
| CAS | 5294-61-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, Ranolazine Related Compound C (USP), Ranolazine Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-piperazin-1-ilacetamida |
| Mostrar más |