Learn More
N-(2,6-Dimetilfenil)-1-piperazineacetamida, TRC
Código de producto. 30009949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009949 1 g 1 g
30006981 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4769501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5294-61-1
Fórmula molecular C14 H21 N3 O
Peso molecular (g/mol) 247.34
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide, Ranolazine Related Compound C (USP)
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-piperazin-1-ilacetamida
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1685