accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(R)BrBr(R)OO(S)NO

CAS RN 52918-63-5

IUPAC Nombre: (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Sinónimos: stricker decis 0.5ulv suspend crackdown zorcis DeltaGard decis deltagran deltametryna decamethrin
Peso molecular (g/mol): 505.21
Fórmula molecular: C22H19Br2NO3
InChi Key: OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
SMILES: CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (5)
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)