Learn More
Deltametrina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322610 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322610 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12120000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deltamethrin
CAS 52918-63-5
Nombres de analitos o componentes Deltamethrin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C22 H19 Br2 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1R,3R)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Alpha Max, AquaK'othrine, Battalion, Butox, Cislin, Crackdown, Decamethrin, Decamethrine, Decis, Decis 0.5ULV, Decis 1.5ULV, Decis 2.5ULV, Decis Extra, Decis Super, Decis flow 2.5, Decistab, Decistab TB, Delta Gold, DeltaGard, Deltacid, Deltadust, Deltagran, Deltamethrin, Ezeetab, FMC 45498, Glossinex 200, IPO 8831, K-O Tab, K-Obiol, K-Obiol 2P, K-Othrin, K-Othrine, NRDC 161, New Musigie, Pendelta, Phagase 1, RU 22974, RUP 987, Scalibor, Suspend, Timbertreat DM 5, Ultratec, Vectocid, Zorcis
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-(2,2-dibromoetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [(S)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 505.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.9732 g/mol