accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CO

CAS RN 527-61-7

IUPAC Nombre: 2,6-dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Sinónimos: 2,6-dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Peso molecular (g/mol): 136.15
Fórmula molecular: C8H8O2
InChi Key: SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=O)C=C(C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)