Learn More
2,6-dimetilbenzoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylbenzoquinone |
| CAS | 527-61-7 |
| Fórmula molecular | C8H8O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)C=C(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 136.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0524 |